Learn More
asecos™ PE IBC Station with Bearing Block
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 13054
Codice prodotto. 17826406
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
  • Integrated polyethylene storage mount with upturned edges to prevent IBC from slipping
Specifica
Specifica
Blu
1000 L
IBC Spill Pallet
1380.00 mm
1380.00 mm
760.00 mm
1575.00 mm
100 kg
264.2 gal.
Polietilene
54.33 in.
54.33 in.
29.92 in.
62.01 in.
220.46 lb.
Titolo del prodotto
asecos™ PE IBC Station with Bearing Block > Depth: 1575 mm