Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area and Galvanised Grid
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
dietro preventivo
Specifica
Colore | Blu |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 264.2 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 1000 L |
Materiale | Polietilene |
Tipo | IBC Spill Pallet |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17826386
|
asecos™
24156 |
1280.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17876426
|
asecos™
24159 |
2460.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
17826346
|
asecos™
40054 |
3640.00 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||||
Descrizione
- Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
- Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Blu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet |
264.2 gal. | |
Polietilene |
Titolo del prodotto
asecos™ PE IBC Station with Filling Area and Galvanised Grid