Learn More
Penicillin G sodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Penicillin G sodium salt is used as a β-lactam antibiotic. Penicillin G can be used as a selective agent in several types of isolation media. It has been used to study the diagnostic and therapeutic implications of gentamicin-resistant Enterococcus faecalis sequence type 6 with reduced penicillin susceptibility and in cell culture both alone and combined with streptomycin and other antibiotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Penicillin G sodium salt is the sodium salt of benzylpenicillin, a broad-spectrum β-lactam antibiotic with gram-positive and gram-negative bactericidal activity
- Penicillin G binds and inactivates penicillin-binding-proteins associated with the bacterial cell wall, thus inhibiting cell wall synthesis and resulting in cell lysis
Applications
- Penicillin G can be used as a selection agent in the isolation of microorganisms or in cell culture applications
- It can also be used to prevent infection in research animals
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Penicillin G sodium salt |
Tipo | Penicillin G Sodium Salt |
Forma fisica | Powder |
Colore | White |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 3834217 |
Indice di Merck | 14,7094 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water (100mg/ml),alcohol,glycerol,DMSO (71mg/ml at 25°C),and ethanol (< 1mg/ml at 25°C). |
Peso formulazione | 356.37 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
N11L033 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
N11L035 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
N11L032 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
Z24K041 | Certificato di analisi | 23/01/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
Z24K042 | Certificato di analisi | 10/01/2025 | J63032.22,J63032.06,J63032.14 |
Sicurezza e movimentazione
- Penicillin G sodium salt
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%