Learn More
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge
Use the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge with PepMap™ Neo UHPLC Columns to filter impurities from your peptide mapping samples.
Marca:  Thermo Scientific™ 174500
442.82 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17417583
  • 478.38€ / pezzi 3
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge with Double nanoViper™ PepMap™ Neo UHPLC Columns or EASY-Spray™ PepMap™ Neo UHPLC Columns to filter impurities from your peptide mapping samples. Connect the trap cartridge to your HPLC system with the Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge Holder, PEEK Tubing, & nanoViper™ Fittings (Catalog Numbers 174501 and 174502).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Trap Cartridge
PepMap™ Neo Nano Trap Cartridge Holder with PEEK Tubing and nanoViper™ Fittings (part number 174502)
22,000 psi (1500 bar)
2 to 8
450 m2/g
L1
PepMap Neo
15%
PepMap™ Neo 5 μm C18 300 μm X 5 mm Trap Cartridge
300 μm
5 mm
5 μm
100 Å
60 °C
C18
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
A fase inversa
A fase inversa
Trap and Elute
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ PepMap™ Neo Trap Cartridge >