Learn More
Pestello in vetro borosilicato per mortaio
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion. Pyrex™ Borosilicate Glass Pestle is ideal for crushing solids into powders for easier handling. Pestles are available in a rough or glazed finish. For use with Pyrex™ Mortars, sold separately.
Marca: Pyrex 718347
73.18 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Per frantumare i solidi in polveri per semplificare la manipolazione
- In vetro borosilicato Pyrex™ per la massima resistenza agli sbalzi termici e alla corrosione chimica
- Disponibile in finitura ruvida o smaltata
- Da utilizzare con mortai in Pyrex™ (venduti separatamente)
Specifica
Ruvido | |
Vetro borosilicato | |
125 mm |
Pestello | |
Mortaio Pyrex™ |