Learn More
Corning™ PETG Erlenmeyer Flask with Vent Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Constructed of optically clear polyethylene terephthalate (PETG) and ideal for shaker culture applications.
Marca:  Corning™ 431280
Codice prodotto. 15853875
  • 277.72€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Corning™ Erlenmeyer and Fernbach culture flasks are ideal for shaker culture applications and storage. Replacement caps available for 2 L, 3 L, and 5 L flask sizes.
  • Polyethylene terephthalate glycol-modified (PETG) construction: USP Class VI material provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sizes range from 2 L to 5 L
  • Molded-in graduations for accuracy (±5%)
  • Vent cap for continuous gas exchange while ensuring sterility and preventing leakage
  • Individually packaged
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nonpyrogenic, DNase/RNase-free
Polipropilene
6/Cs.
Erlenmeyer
Non-baffled
Arancione
2 L
1/Pk.
Sterile
Vented
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto32424003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data17/04/2025 Catalog Number431280
Numero di lotto27124002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/02/2025 Catalog Number431280
Numero di lotto13724001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data06/11/2024 Catalog Number431280
Numero di lotto31423003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data17/10/2024 Catalog Number431280
Numero di lotto24823002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/08/2024 Catalog Number431280
Titolo del prodotto
Corning™ PETG Erlenmeyer Flask with Vent Cap > Plain; 2 L; 100 mL
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.