Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH con connettore BNC
With a pH range of 0 to 13, this pH electrode with BNC connector, is ideal for measuring pH in most laboratory and scientific environments.
Marca:  Fisherbrand™ RR5573710-003B
Codice prodotto. 11709798
  • 185.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Electrode pH diameter 6 or 8 mm for measurement in small volumes
  • Electrolyte KCl 4M + AgCl
Specifica
Specifica
BNC
pH ROSS
115 mm
Da –5 a 100 °C
6 mm
Soluzioni caricate o viscose
0 to 13
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Elettrodo pH con connettore BNC > Diameter: 6mm