Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH Indicator Strips
Highly appreciated standard strips for many pH testing applications.
16.00€ - 16.70€
Specifica
Quantità | 100 Strips |
---|---|
Tipo | pH Indicator Paper |
Lunghezza (sistema metrico) | 85 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 6 mm |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15705802
|
Macherey-Nagel™
92110 |
0 to 14 |
16.05€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15324194
|
Macherey-Nagel™
92190 |
1.7 to 3.8 |
16.70€
100 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15364184
|
Macherey-Nagel™
92118 |
2 to 9 |
16.00€
100 unità |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Highly appreciated standard strips for many pH testing applications.
- Easy dip and read procedure provides reliable results in seconds
- Due to the patented pH-Fix technology, the indicator is chemically bound to the test pad
- Dye does not wash out, so clothes stay clean and samples remain pure
Specifica
100 Strips | |
pH Indicator Paper | |
85 mm | |
6 mm |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH Indicator Strips