Learn More
Mettler Toledo™ pH Meter SevenDirect SD20
The SevenDirect SD20 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH and ORP. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
1150.00€ - 1845.00€
Specifica
Precisione (pH) | 0.002 |
---|---|
Precisione (Temperatura) | ±0.1°C between 0°C and 100°C |
Dettagli di gestione dei dati | Chiave USB; PC; Stampante |
Risoluzione (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
Intervallo (mV) | -2000 to 2000 mV |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17570996
![]() |
Mettler Toledo™
30671550 |
SevenDirect SD20, Meter Only |
1150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17511006
![]() |
Mettler Toledo™
30671554 |
SevenDirect SD20 Kit |
1520.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17531006
![]() |
Mettler Toledo™
30671556 |
SevenDirect SD20 HA Kit |
1610.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17541006
![]() |
Mettler Toledo™
30671557 |
SevenDirect SD20 Organic Kit |
1745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17551006
![]() |
Mettler Toledo™
30671558 |
SevenDirect SD20 Pure H2O Kit |
1765.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17561006
![]() |
Mettler Toledo™
30671559 |
SevenDirect SD20 Solids Kit |
1695.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17571006
![]() |
Mettler Toledo™
30671560 |
SevenDirect SD20 Viscous Kit |
1845.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17581006
![]() |
Mettler Toledo™
30671561 |
SevenDirect SD20 LowVol Kit |
1795.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17521006
![]() |
Mettler Toledo™
30671555 |
SevenDirect SD20 Stirrer Kit |
1785.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
SevenDirect instruments are benchtop meters developed for a wide range of laboratory applications, which provide accurate measurements of pH and ORP of almost any sample. The SevenDirect is the successor of the SevenCompact and a great addition to any lab.
- Large color touchscreen provides direct measurement and easy data entry.
- Instructions guide users through the sensor calibration process.
- View detailed measurement information on one measurement screen - or focus on the result only and maximize readability with the uFocus mode.
- Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP54 in-use).
- The instrument stores data like timestamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically.
- A two-level user management protects the most important settings.
- The EasyPlace electrode arm makes placing the sensor in the sample or buffer container easy.
- Dedicated positions for cleaning and storage support correct sensor handling.
Specifica
0.002 | |
Chiave USB; PC; Stampante | |
-2000 to 2000 mV | |
-22°F to +266°F | |
TFT a colori da 7 in. | |
IP54 | |
850 g |
±0.1°C between 0°C and 100°C | |
0.001, 0.01, 0.1 | |
-30°C to +130°C | |
° | |
2.000 misure standard | |
195 x 205 x 65 mm | |
1.9 lb. |