Learn More
Macherey-Nagel™ Carta pH
Per misurare facilmente il pH. La cartina pH Macherey-Nagel™ viene fornita in formato circolare con un'ampia gamma di intervalli di pH.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90211
Codice prodotto. 10613141
  • 13.05€ / 5m
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Measure pH simply and easily. Macherey-Nagel™ pH paper comes in a circular format with a wide variety of pH ranges.
  • Universal and special indicator papers - simple pH measurement
  • Universal and special indicator papers supplied in plastic reels that ensure protection against external influences .
  • Always ready for use .
  • The reaction color of the paper is compared with the color scale and read the pH . Allows a very simple pH measurement .
Specifica
Specifica
ISO 9001
Roll
1 Each
7.2 to 9.7
<7.2, 7.2, 7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.7, 9.0, 9.3, 9.7, >9.7
pH Paper
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Carta pH > pH Range: 7.2 to 9.7