Learn More
Fisherbrand™ Rotolo di carta per pH universale
Qualità ottimale e letture affidabili. Le cartine indicatrici del pH in strisce Fisherbrand™ vengono fornite in bobine di plastica per garantire stabilità a lungo termine e protezione contro diversi agenti esterni.
Marca:  Fisherbrand™ 90204.204231.1
Codice prodotto. 15930872
  • 40.60€ / 4 unità
Edge
Esplora altre offerte speciali
Description
Description
  • Pronte all'uso
  • In carta da filtro di elevata qualità
  • I colori della scala sono combinati espressamente per corrispondere esattamente ai colori delle reazioni sulle cartine indicatrici
Specifications
Specifications
1 to 14
4 Pack
5 m
Rotolo
Carta pH
7 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Rotolo di carta per pH universale > Intervallo di pH: 1 to 14