Descrizione
- Prodotto confezionato in una scatola piatta per essere riposto nella tasca
- La scala di colori sulla scatola di strisce per test consente un confronto esatto con il colore ottenuto sulla striscia reattiva
- L'impugnatura in plastica idrofobica protegge l'operatore dal contatto con il campione e consente di effettuare il test del pH in vasi stretti e profondi
- L'indicatore è legato in modo covalente sui tamponi e non si propaga nel campione, né lo contamina, anche se lasciato al suo interno per un tempo indefinito
Specifica
Certificazione ISO 13485 | |
Indicatore di pH | |
Strisce per analisi pH |
7.9 - 9.8 | |
100 Pack |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Water analysis
Dimensione file: 7.3 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strisce per analisi pH > pH Range: 7.9 to 9.8