Learn More
Phenyltrimethylammonium iodide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenyltrimethylammonium iodide is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, dyes and agrochemicals.
Solubility
Soluble in water and methanol.
Notes
Store at room temperature. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. It is hygroscopic in nature. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenyltrimethylammonium iodide |
Punto di fusione | ∼227°C (sublimation) |
Quantità | 500 g |
Numero UN | UN2811 |
Beilstein | 3916752 |
Sensibilità | Light sensitive |
Indice di Merck | 14,7318 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and methanol. |
Peso formulazione | 263.12 |
Percent Purity | 99% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247697 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | A14402.22,A14402.14,A14402.36 |
10243361 | Certificato di analisi | 12/09/2022 | A14402.22,A14402.14,A14402.36 |
10240087 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A14402.22,A14402.14,A14402.36 |
10232914 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14402.22,A14402.14,A14402.36 |
L02X023 | Certificato di analisi | 22/11/2021 | A14402.22,A14402.14,A14402.36 |