Learn More
Phosphotungstic acid hydrate, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10781861
Phosphotungstic acid hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10781861
500 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10781861
Marca: Thermo Scientific Acros 208315000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12501-23-4
Formula molecolare H5O41PW12
Molecular Weight (g/mol) 2880.20
Numero MDL MFCD00011342
InChI Key AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphotungstic acid hydrate, tungstophosphoric acid, 12-tungstophosphoric acid hydrate, phosphoric acid dodecakis tungsten trioxide hydrate, iuaxea, aronis24073, phosphotungstic acid hydrate, reagent grade, phosphotungstic acid hydrate, for microscopy, phosphotungstic acid hydrate, p.a, phosphotungstic acid hydrate, saj special gradeVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 16212977
SMILES O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=OVedi altri risultatiMostra meno risultati
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphotungstic acid hydrate
Nota nome p.a.
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Formula lineare 12WO3·xH2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether and alcohol
IUPAC Name phosphoric acid;trioxotungsten;hydrate
Peso formulazione 2880.17
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466784 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2024 Catalog Number208311000,208310250,208315000,208310025
Numero di lottoA0464687 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/07/2024 Catalog Number208311000,208310250,208315000,208310025
Numero di lottoA0460943 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/03/2024 Catalog Number208311000,208310250,208315000,208310025
Numero di lottoA0446656 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/10/2023 Catalog Number208311000,208310250,208315000,208310025
Numero di lottoA0454681 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number208311000,208310250,208315000,208310025
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphotungstic acid hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Phosphotungstic acid hydrate, Thermo Scientific Chemicals >