Learn More
Potassium Iodide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Descrizione
IK, CAS Number-7681-11-0, kali iodide, asmofug e, thyro-block, pima, potassium monoiodide, knollide, kisol, potassium diiodide, potassium iodide ki, potassium iodide, 500g, 1330 deg.C, CHEBI:8346, White, 166g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, potassium;iodide, 680 deg.C, 11405, 166.003
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1330°C |
Punto di fusione | 680°C |
Colore | White |
pH | 6 to 8 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 166g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Pressione del vapore | 1mmHg 745 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ioduro di potassio
- Pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H372-Provoca danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodide
Titolo del prodotto
Potassium Iodide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >