Learn More
Thermo Scientific™ Kit di substrato DAB Pierce™
Chromogenic horseradish peroxidase (HRP) substrate for Western blot and tissue staining methods.
Brand: Thermo Scientific™ 34002
Description
Thermo Scientific™ Pierce DAB and the DAB Substrate Kit enable chromogenic detection of horseradish peroxidase (HRP) activity based the action of 3,3'-diaminobenzidine (DAB) in blotting and tissue staining methods.
DAB (3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride; MW = 214.1) reacts with HRP in the presence of peroxide to yield an insoluble brown-colored product at locations where peroxidase-conjugated antibodies are bound to samples. The brown precipitate is insoluble in alcohol and other organic solvents, making it an excellent substrate for immunohistochemical staining that requires the use of traditional counterstains and mounting media. The Pierce DAB Substrate Kit includes a 10X solution of DAB and Stable Peroxide Substrate Buffer. Crystalline DAB (powder) is also available.Highlights:
HRP substrate – for detection of horseradish peroxidase activity on solid media, including nitrocellulose and PVDF membranes and fixed tissue samples
Chromogenic – no special equipment needed for visualization; the DAB reaction produces brown bands or spots at sites of reaction with HRP-conjugated antibodies or probes
Package options – choose powder for custom formulation with buffer and peroxide or a complete kit of preformulated solutions for immediate use
Specifications
Kit di substrato DAB Pierce | |
Colorimetric | |
Nitrocellulose, PVDF | |
275 mL | |
Horseradish Peroxidase | |
25 Uses at 10 mL Each |
Substrate | |
Liquid | |
Pierce™ | |
HRP | |
Horseradish Peroxidase | |
Sufficient For: 25 uses at 10 mL each • DAB (10X), 25 mL • Stable Peroxide Buffer, 250 mL Store kit at 4°C. |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Safety and Handling
- Pierce DAB Substrate Kit
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Precautionary Statement
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P353-Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA399402 | Certificato di analisi | 12/02/2025 | 34002 |
ZJ394719 | Certificato di analisi | 16/12/2024 | 34002 |
ZH393908 | Certificato di analisi | 12/09/2024 | 34002 |
ZF392049 | Certificato di analisi | 02/07/2024 | 34002 |
ZD389172 | Certificato di analisi | 07/05/2024 | 34002 |