Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose
Perform high-purity, large-scale purification of GST-tagged proteins with glutathione that has been immobilized to a crosslinked 6% beaded agarose.
Marca:  Thermo Scientific™ 25238
Codice prodotto. 13454199
  • 3435.00€ / 250mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Perform high-purity, large-scale purification of GST-tagged proteins with Thermo Scientific™ Pierce Glutathione Superflow Agarose, which consists of glutathione that has been immobilized to a crosslinked 6% beaded agarose.
Additional Information and Online Ordering
Pierce Glutathione Superflow Agarose is a highly crosslinked, durable resin that does not compress at flow rates required for medium- to large-scale FPLC purifications. The resin holds up well to a variety of chemical and pH values, and it is compatible with common clean-in-place procedures. The specific binding of glutathione to the GST-tag results in high purity and high yield in a single step purification process.
Highlights:
  • High dynamic binding capacity – binds 10mg of pure GST per mL of resin at a linear flow rate of 150cm/hour; can bind greater than 20mg/mL at 30cm/hour flow rate
  • High purity – provides greater than 90% purity when used to purify overexpressed GST or GST-fusion proteins from lysates
  • Robust – highly crosslinked 6% agarose Superflow beaded support tolerates linear flow rates up to 1200cm/hour
  • Compatible – maintains function after exposure to a wide variety of chemicals and pH values
  • Cost effective – resin is stable through multiple cycles of cleaning and reuse
Recommended for:
Medium- to large-scale FPLC purification of GST-tagged proteins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 mg Pure GST Binding per mL Resin at 150 cm/hour Flow Rate, 20 mg per mL at 30 cm/hour Flow Rate
Pierce™
GST-Tagged Protein
Glutathione
Affinity, Agarose Resin
Upon receipt store at 4°C.
250 mL
Agarose
Bottle
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL405686 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number25238
Numero di lottoZD393850 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/04/2024 Catalog Number25238
Numero di lottoXF344340 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/06/2022 Catalog Number25238
Numero di lottoWK336860 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2021 Catalog Number25238
Numero di lottoVC303692 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/03/2020 Catalog Number25238
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Superflow Agarose > Glutathione Superflow Agarose; 250mL