Learn More
Thermo Scientific™ Fiale di formaldeide Pierce™ senza metanolo
Vials of high-quality, methanol-free formaldehyde, a general IHC fixative and reversible amine-crosslinking agent for protein and nucleic acid samples.
62.00€ - 89.50€
Specifica
Tipo | Formaldehyde |
---|---|
Product Line | Pierce |
Formato | Liquid |
Tipo di reagente | Fixation Reagent |
Content And Storage | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10751395
|
Thermo Scientific™
28906 |
10 x 1 ml |
62.00€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11586711
|
Thermo Scientific™
28908 |
10 x 10 ml |
89.50€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Formaldehyde Ampules are vials of high-quality, methanol-free formaldehyde for use as a general immunohistochemistry fixative and reversible amine-crosslinking agent for protein and nucleic acid tissue samples.
Formaldehyde is a highly reactive, cell-permeable agent that is used as a reversible cross-linking agent for proteins and nucleic acids within the cell or as a general cell-fixing agent for imaging-based applications. Cell permeability allows the reagent to readily enter living cells, enabling intracellular applications, such as protein interaction discovery or bioimaging. Formaldehyde produces reversible cross-links with protein and nucleic acids by coupling neighboring primary amines. Cross-links can be reversed simply by heating the sample.Highlights:
Pure and stable - prepared directly from pure granular paraformaldehyde and sealed in ampules under an inert atmosphere, ensuring that it is methanol-free and resistant to oxidation
Versatile - use to cross-link molecules in protein-protein and protein-nucleic acid interaction discovery, bioimaging and flow cytometry
Aliquot packaging - choose 1mL or 10mL ampules suitable for low- and high-volume applications ranging from culture-targeted cell fixing to in-cell protein cross-linking
Convenient starting concentration - 16% (w/v) formaldehyde solution in ultrapure water simplifies dilution to the required working concentration
Specifica
Formaldehyde | |
Liquid | |
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area. |
Pierce | |
Fixation Reagent |
Sicurezza e movimentazione
- 16% Formaldehyde (w/v)Methanol-free, 10 x 1 mL
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde