Learn More
Thermo Scientific™ Agarosio NHS-attivato Pierce™
N-Hydroxysuccinimide ester resin and columns to covalently immobilize proteins, peptides and other amine-containing ligands for affinity purification.
Marca:  Thermo Scientific™ 26196
Codice prodotto. 10150175
  • 146.00€ / 1g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
≥25 mg per mL Coupling
Pierce™
Recombinant
Agarose
Vial
Upon receipt store dry resin at -20°C. Product is shipped in an ice pack.
1 g
Antibody, Protein, Peptide, Ligand
NHS Ester
Affinity, Agarose Resin
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Agarosio NHS-attivato Pierce™ > Dry resin powder; 1g