Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Marca: Thermo Scientific™ 20424
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Protein A/G – immobilized recombinant fusion protein of the antibody-binding domains of Protein A and Protein G enables polyclonal IgG purification from nearly any mammalian species
- Agarose resin – support is crosslinked 6% beaded agarose (CL-6B), the most popular resin for protein affinity purification methods
- Inert and stable – superior manufacturing method immobilizes Protein A/G by charge-free, leach-resistant covalent bonds, resulting in low nonspecific binding and enabling multiple uses without decline in yield
- High capacity – this 'Plus' variety of Pierce Protein A/G Agarose has a very dense load of immobilized Protein A/G, providing a binding capacity greater than 50 mg human IgG/mL resin
Specifica
Agarose | |
IgG Antibodies, Ig Antibodies | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
20 mL | |
Agarose Bead |
Protein A/G | |
Antibody Purification | |
Protein A/G, Agarose Resin | |
Wet Ice |
User Guide: Pierce Protein A/G Agarose
Versione: MAN0015861 Rev. A.0 (25Jan2017)
Dimensione file: 255 kB
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZI397868 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | 20424 |
ZI405888 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | 20424 |
YL389079 | Certificato di analisi | 25/01/2024 | 20424 |
YD355393 | Certificato di analisi | 29/04/2023 | 20424 |
XB331608 | Certificato di analisi | 22/03/2022 | 20424 |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose > 20 mL