Learn More
Thermo Scientific™ Tampone RIPA Pierce™
Lyse cultured mammalian cells with this high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent.
Marca:  Thermo Scientific™ 89901
Codice prodotto. 10230544
  • 269.00€ / 250mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ RIPA Buffer is a high-quality, ready-to-use and fully disclosed formulation of a popular cell lysis reagent for cultured mammalian cells.
This RIPA buffer effectively lyses and extracts protein from cultured mammalian cells, including plated cells and pelleted suspension cells. The popular reagent enables the extraction of membrane, nuclear and cytoplasmic proteins and is compatible with many applications, including reporter assays, the Thermo Scientific BCA Protein Assay, immunoassays and protein purification. Inhibitors such as Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail (Part No. 78430) and Halt Phosphatase Inhibitor Cocktail (Part No. 78420) are also compatible with this RIPA buffer formulation and can be added before use to prevent proteolysis and maintain protein phosphorylation.
Highlights:
  • Convenient – ready-to-use solution
  • Flexible – compatible with many applications, including reporter assays, protein assays, immunoassays and protein purification
  • Versatile – enables extraction of cytoplasmic, membrane and nuclear proteins
  • Disclosed formulation – contains no proprietary components, providing users with complete control and knowledge of possible compatibility issues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 ml
Extraction Buffer
Upon receipt store at 4°C.
Liquid
250 mL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoAA403483 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89901
Numero di lottoZL402171 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number89901
Numero di lottoZJ400550 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number89901
Numero di lottoZK401603 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number89901
Numero di lottoZJ399378 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog Number89901
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Tampone RIPA Pierce™ > 250mL