Learn More
Thermo Scientific™ Proteina A/G ricombinante e coniugati Pierce™
Detect antibodies, especially IgG isotypes, from many different species hosts with this purified, alkaline phosphatase- or peroxidase-conjugated recombinant Protein A/G.
Marca:  Thermo Scientific™ 32490
232.75 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11829240
  • 249.00€ / 0.50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Purified and conjugated forms of Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein A/G enable probing and detection of antibodies, especially IgG isotypes, from many different species hosts in Western blotting, ELISA, IHC and other immunoassay protocols.
The extended Fc-binding properties of Protein A/G make it a popular tool in the investigation and purification of immunoglobulins. Protein A/G binds to all human IgG subclasses, IgA, IgE, IgM and to a lesser extent IgD; however, it does not bind mouse IgA, IgM or murine serum albumin. Protein A/G is an excellent tool for purification and detection of mouse monoclonal antibodies from IgG subclasses without interference from these other serum proteins. Individual subclasses of mouse monoclonals are most likely to have stronger affinity to this chimeric protein than to either Protein A or Protein G.
Highlights:
  • Contains four Fc-binding domains from Protein A and two from Protein G
  • Provides binding for all antibody species and subclasses recognized by either Protein A or Protein G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Proteina A/G ricombinante Pierce, coniugata con perossidasi
0.5 mg
Powder
Antibodies
HRP
Pierce™
Protein A
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, but do not store above -20°C.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ404577 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number32490
Numero di lottoZG396812 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog Number32490
Numero di lottoZB387782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/03/2024 Catalog Number32490
Numero di lottoYH377342 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/09/2023 Catalog Number32490
Numero di lottoXI363705 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/10/2022 Catalog Number32490
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Proteina A/G ricombinante e coniugati Pierce™ > Peroxidase Conjugated; 0.5mg