Learn More
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Grade Proteases
Improve sequence coverage and protein identification for mass spectrometry with high-quality, MS-grade proteases provided in stable liquid or lyophilized formats. Suitable for either in-solution or in-gel digestion workflows, each protease may be used individually or in combination to improve protein sequence coverage.
77.75€ - 1084.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mass Spectrometer |
---|---|
Product Line | Pierce™ |
Metodo di rilevamento | Mass Spectrometry |
Workflow Step | Protein Digestion |
Grado | MS |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11844201
|
Thermo Scientific™
90053 |
2 μg | Asp-N Endoproteinase |
347.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11874201
|
Thermo Scientific™
90056 |
4 x 25 μg | Chymotrypsin Endoproteinase |
331.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
13474219
|
Thermo Scientific™
84841 |
10 μg | Digestion Indicator | N/A | N/A | N/A | |||||
11854201
|
Thermo Scientific™
90054 |
5 x 10 μg | Glu-C Endoproteinase |
326.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15255753
|
Thermo Scientific™
90305 |
1 x 100 μg | Trypsin Protease |
79.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
13474189
|
Thermo Scientific™
90059 |
1 mg | Trypsin Protease |
892.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15978006
|
Thermo Scientific™
A40007 |
20 μg | Trypsin/Lys-C Protease Mix |
77.75€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15956915
|
Thermo Scientific™
A41007 |
5 x 20 μg | Trypsin/Lys-C Protease Mix |
213.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
16376562
|
Thermo Scientific™
A40009 |
100 μg | Trypsin/Lys-C Protease Mix |
198.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
11834201
|
Thermo Scientific™
90051 |
1 x 20 μg | Lys-C Endoproteinase |
463.00€
20µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15561995
|
Thermo Scientific™
90307 |
100 μg | Lys-C Protease |
1084.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
13464189
|
Thermo Scientific™
90057 |
5 x 20 µg | Trypsin Protease |
105.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
13454189
|
Thermo Scientific™
90058 |
5 x 100 µg | Trypsin Protease |
458.00€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Protein characterization, identification, and quantification by MS begins with efficient, reproducible protein digestion. Sequence specific proteases are utilized to cleave proteins into smaller fragments or peptides. Trypsin is the protease of choice for protein digestion. However, separate or sequential digestion with alternative proteases can improve individual protein sequence coverage, or generate unique peptide sequences for different MS applications.
• Exceptional selectivity—trypsin has >95% C-terminal lysine and arginine specificity; LysC has >90% C-terminal lysine cleavage specificity• High purity—no detectable chymotrypsin activity (trypsin)
• Complete digestion—trypsin/LysC enzyme combination reduces tryptic missed cleavages
• Enhanced stability—trypsin chemically modified for reduced autolytic activity
• Convenient—enzymes provided in stable lyophilized or liquid formats
Trypsin Protease is a mass spectrometry (MS)-grade serine protease derived from porcine pancreatic extracts that specifically cleaves at the carboxyl side of lysine and arginine residues. The enzyme is TPCK-treated to eliminate chymotryptic activity and chemically modified by methylation, yielding a highly active and more stable form of the enzyme. Trypsin Protease can tolerate commonly used partially denaturing conditions, such as 0.1% SDS, 1 M urea, and 10% acetonitrile. Trypsin Protease is most active at pH 7 to 9 and can be reversibly inactivated at pH < 4. Trypsin can be purchased lyophilized in 1-mg 5-packs of 20 μg or 100 μg quantities and in solution at 100 μg.
Lys-C Protease is a mass spectrometry (MS)-grade serine protease isolated from Lysobacter enzymogenes. Lys-C Protease has high activity and specificity for lysine residues, resulting in larger peptides and less sample complexity than trypsin (i.e., fewer peptides). Unlike trypsin, Lys-C Protease can cleave lysines followed by prolines, making it ideal for sequential protein digestion followed by trypsin to decrease missed cleavages. These unique Lys-C Protease properties ensure high digestion efficiency when used alone or followed by tryptic digestion. Additionally, Lys-C prototypic peptides typically have higher charge states, making it an enzyme of choice for use with ETD fragmentation.
Lys-C Protease is commonly used in phosphopeptide enrichment workflows because it generates peptides with primary amines at both the N- and C-terminus, allowing the fragments to be double-labeled with amine-reactive isobaric tags. This results in enhanced peptide ionization and improved limits of quantitation since more fragment ions can be re-isolated during MS3 acquisition. This enzyme can be used for in-solution or in-gel digestion workflows to produce peptides for LC-MS/MS protein identification.
Efficient protein digestion can be completed in two hours at 37°C. Lys-C Protease remains active in highly denaturing conditions, such as 8 M urea, 2 M guanidine-HCl, 1% SDS, 2% CHAPS, and 40% acetonitrile, and functions well at pH 7–9 (maximal activity at pH 8). This lyophilized enzyme has a mass of 30 kDa and is stable for one year when stored at –20°C. This Lys-C enzyme is packaged lyophilized (20 μg or 100 μg quantities).
Trypsin/Lys-C Protease Mix is a lyophilized mixture of trypsin and LysC proteases that has been optimized to improve digestion efficiency of proteins. Although trypsin is routinely used for protein digestion, this protease alone is not sufficient to fully digest proteins at the carboxyl-end of lysine and arginine residues. Therefore, Lys-C protease is commonly combined with trypsin to sequentially digest proteins with fewer missed cleavages. Trypsin/Lys-C Protease Mix is provided in flexible formats of 20 μg, 5 x 20 μg, or 100 μg. Digestion can be completed in as little as 1.5–3 hours or up to overnight, depending on enzyme to protein ratio.
Chymotrypsin, GluC, Asp-N Proteases
• Increased sequence coverage—better protein characterization results from overlapping peptides with complementary chromatographic, ionization, and fragmentation properties
• High specific activity—each protease has excellent enzymatic specificity
• Stable—provided in a lyophilized format
Asp-N Protease is an MS-grade zinc metalloproteinase derived from a mutant strain of Pseudomonas fragi and requires a trace amount of zinc for activity. Asp-N Protease cleaves primarily at the amino side of aspartate and cysteic acid that results from cysteine oxidation. Cleavage can also occur at glutamic acid; however, the rate of cleavage at the glutamyl residue is significantly lower than the rate of cleavage at the aspartic acid residue. Asp-N Protease can efficiently digest protein in 2–20 hours at 37°C with activity greater than 20,000 units/mg protein and remains active under denaturing conditions, such as 1 M urea, 2 M guanidine·HCl, 0.1% SDS, 2% CHAPS, and 10% acetonitrile, with optimal activity at pH 6–8. This lyophilized enzyme has a mass of 27 kDa and is stable for one year when stored at -20°C.
Glu-C Protease, also referred to as V-8 protease, is an MS-grade serine protease isolated from Staphylococcus aureus. Glu-C Protease specifically cleaves the carboxyl side of glutamic acid residues in ammonium bicarbonate and ammonium acetate buffers, generating a limited number of peptide fragments. Cleavage can also occur at both glutamic and aspartic acid residues in phosphate buffers. Glu-C Protease can efficiently digest protein in 5–18 hours at 37°C with activity greater than 500 units/mg protein and remains active under denaturing conditions, such as 2 M urea, 1 M guanidine·HCl, 0.1% SDS, 2% CHAPS, and 20% acetonitrile. Glu-C Protease activity is optimal at pH 8. This lyophilized enzyme has a mass of 27 kDa and is stable for one year when stored at -20°C.
Chymotrypsin Protease is an MS-grade endoproteinase isolated from bovine pancreas that specifically cleaves at the carboxyl side of tyrosine, phenylalanine, tryptophan, and leucine. Two predominant forms of chymotrypsin protease, A and B, are found in equal amounts in bovine pancreas. They are similar proteins (80% homology) but have different proteolytic characteristics. Both forms of chymotrypsin protease are present in Thermo Scientific Chymotrypsin Protease. Since trypsin may co-purify with chymotrypsin protease derived from natural sources, Chymotrypsin Protease has been treated with TLCK to eliminate potential tryptic activity, improving digestion specificity. Chymotrypsin Protease can tolerate mild denaturing conditions, such as 0.1% SDS, 2 M urea, 2 M guanidine·HCl, 1% CHAPS, and 30% acetonitrile, with optimal activity at pH 7.5–8.5. This lyophilized enzyme has a mass of 25 kDa and is stable for one year when stored at -20°C.
Specifica
Mass Spectrometer | |
Mass Spectrometry | |
MS |
Pierce™ | |
Protein Digestion |
Sicurezza e movimentazione
- Mass Spectrometry Grade Proteases
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase