Learn More
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Grade Proteases
Improve sequence coverage and protein identification for mass spectrometry with high-quality, MS-grade proteases provided in stable liquid or lyophilized formats. Suitable for either in-solution or in-gel digestion workflows, each protease may be used individually or in combination to improve protein sequence coverage.
Marca:  Thermo Scientific™ 90057
91.64 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13464189
  • 105.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Mass Spectrometer
Pierce™
Products are shipped with ice.
Enzyme
Protein Digestion
MS
Trypsin Protease
Upon receipt, store at -20°C in a non frost-free freezer.
Protein Samples, Cell Lysate
Mass Spectrometry
5 x 20 µg
Lyophilized Powder
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL402524 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number90057
Numero di lottoZH394014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/08/2024 Catalog Number90057
Numero di lottoZD393195 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/04/2024 Catalog Number90057
Numero di lottoZB390470 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/03/2024 Catalog Number90057
Numero di lottoZA384954 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog Number90057
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Mass Spectrometry Grade Proteases > Trypsin Protease, MS Grade; 5 x 20 μg