Learn More
Invitrogen™ Human PIK3CB/PIK3R1 (p110 beta/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ PV6454
Codice prodotto. 15451953
  • 582.00€ / 20µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
PIK3CB/PIK3R1 (p110β/p85α) is a phosphoinositide-3-kinase (PI3K) comprised of a catalytic subunit, p110β, and a regulatory subunit, p85α, encoded by the PIK3CB and PIK3R1 genes respectively. As with other members of the PI3K family, p110β has important regulatory roles in cellular processes including cell survival, proliferation, and differentiation. It affects growth factor signaling and survival by phosphorylating inositol lipids. PTEN-deficient cancer cells have been observed to depend on p110β signaling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2741244 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/09/2023 Catalog NumberPV6454
Numero di lotto2420306 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/10/2021 Catalog NumberPV6454
Numero di lotto1923242 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2017 Catalog NumberPV6454
Numero di lotto1892141 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/07/2017 Catalog NumberPV6454
Numero di lotto1754075 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/04/2017 Catalog NumberPV6454
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Human PIK3CB/PIK3R1 (p110 beta/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein > 20 μg; Unlabeled