Learn More
Invitrogen™ Human PIK3CB/PIK3R1 (p110 beta/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
582.00€
Specifica
Numero di accesso P27986, P42338
Concentrazione See Label
Da utilizzare con (applicazione) Kinase Assay
Formulazione 50 mM sodium phosphate with 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 150 mM Imidazole, 25% glycerol, 300 mM NaCl and no preservative; pH 7
ID gene (immissione) 5291, 5295
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15451953
Vedere i documenti
Invitrogen™
PV6454
20 μg
582.00€
20µg
Descrizione
Descrizione
PIK3CB/PIK3R1 (p110β/p85α) is a phosphoinositide-3-kinase (PI3K) comprised of a catalytic subunit, p110β, and a regulatory subunit, p85α, encoded by the PIK3CB and PIK3R1 genes respectively. As with other members of the PI3K family, p110β has important regulatory roles in cellular processes including cell survival, proliferation, and differentiation. It affects growth factor signaling and survival by phosphorylating inositol lipids. PTEN-deficient cancer cells have been observed to depend on p110β signaling.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Human PIK3CB/PIK3R1 (p110 beta/p85 alpha), His Tag Recombinant Protein