Learn More
Brady™ Pipemarkers on a Card
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
12.35€ - 13.15€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Rubber, Permanent, Pressure-sensitive |
---|---|
Formato | Card |
Materiale | Polyester |
Product Type | Pipe Marker |
Da utilizzare con (applicazione) | Pipe and valve marking |
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo di visualizzazione | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12589737
|
Brady™
N002274 |
CO2 | Black on Yellow |
13.15€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12559737
|
Brady™
N001963 |
Air comprimé | White on Blue |
12.35€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12579737
|
Brady™
N002811 |
Fuel | White on Dark Brown |
13.15€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12599737
|
Brady™
N002317 |
Hélium | Black on Yellow |
13.15€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12569747
|
Brady™
N003263 |
Eau chaude sanitaire | White on Green |
12.35€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12529747
|
Brady™
N003288 |
Eau déionisée | White on Green |
12.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12509747
|
Brady™
N002258 |
Azote | Black on Yellow |
13.15€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12559747
|
Brady™
N003303 |
Eau froide sanitaire | White on Green |
12.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
- Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
- Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Specifica
Permanent Rubber, Permanent, Pressure-sensitive | |
Polyester | |
Pipe and valve marking | |
5 Markers/Card | |
5.91 in. | |
0.47 in. |
Card | |
Pipe Marker | |
5 | |
5 Pk. | |
150 mm | |
12 mm |