Learn More
Piperazine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10115493
Piperazine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10115493
2.5 kg
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Codice prodotto. 10115493
Marca: Thermo Scientific Acros 131290025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 110-85-0
Formula molecolare C4H10N2
Molecular Weight (g/mol) 86.14
Numero MDL MFCD00005953
InChI Key GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4837
ChEBI CHEBI:28568
IUPAC Name piperazine
SMILES C1CNCCN1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Piperazine
Nota nome anhydrous, 99%
Punto di fusione 107.0°C to 111.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 146.0°C to 148.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Quantità 2.5 kg
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Indice di Merck 15,7576
Informazioni di solubilità Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Peso formulazione 86.14
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Flakes
Mostrar más Mostrar menos
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468272 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number131295000,131290100,131291000,131290025
Numero di lottoA0466038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/09/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Numero di lottoA0463680 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/06/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Numero di lottoA0449990 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/04/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
Numero di lottoA0438284 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/03/2024 Catalog Number131290100,131295000,131291000,131290025
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Piperazine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado