Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ da 10 ml
GREENER_CHOICE
Stampati con precisione da polipropilene ad alta purezza, senza DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 1 a 10 ml sono ideali per l'uso con micropipette Transferpette™ S da 10 ml. Compatibili con i sistemi Eppendorf™.
Marca:  BRAND™ 702608
50.89 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10009742
  • 64.55€ / pezzi 18
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA and Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND offers pipette tips for volumes from 0.1 μl to 10 ml and filter tips for volumes from 0.1 μl to 1250 μl. They are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.
  • BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
  • Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.
  • Certified Life Science Quality: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 - 10 μl
15.65 cm
In rack
Microliter Pipet Transferpette™ S 10 mL
Non sterile
DiHEMDA- and oleamide-free
Tip Box, 18 tips
Polipropilene
Documenti
Brochures
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto0000013222 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/03/2025 Catalog Number702608
Numero di lotto0000012385 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number702608
Numero di lotto0000011224 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/05/2024 Catalog Number702608
Numero di lotto0000010602 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/12/2023 Catalog Number702608
Titolo del prodotto
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ da 10 ml > 10mL tips; Pipet tip-box PP; 1 PP box; 18 tips; Vol.: 1-10mL