Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ da 10 ml
Stampati con precisione da polipropilene ad alta purezza, senza DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 1 a 10 ml sono ideali per l'uso con micropipette Transferpette™ S da 10 ml. Compatibili con i sistemi Eppendorf™.
50.60€ - 229.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 - 10 μl |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Lunghezza (sistema metrico) | 15.65 cm |
Dichiarazioni di pulizia | Senza DiHEMDA e oleamide |
Stile punta | Stampaggio di precisione |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10787793
|
BRAND™
702603 |
Sfuso |
50.60€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10169482
|
BRAND™
702604 |
Sfuso |
229.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10009742
|
BRAND™
702608 |
Rack |
61.70€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzati nel rispetto delle condizioni ambientali utilizzando solo polipropilene a elevata purezza, privo di oleamide e diHEMDA.
- Le superfici pulite e idrofobiche riducono la ritenzione del campione e aumentano la precisione e la riproducibilità.
- Ideali per l'uso con micropipette Transferpette™ S 10 ml.
- Compatibili con i sistemi Eppendorf™ .
- Compatibili con i sistemi Eppendorf™ .
Specifica
1 - 10 μl | |
15.65 cm | |
Stampaggio di precisione | |
Polipropilene |
Non sterile | |
Senza DiHEMDA e oleamide | |
Microliter Pipet Transferpette™ S 10 mL |