Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ da 10 ml
Stampati con precisione da polipropilene ad alta purezza, senza DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 1 a 10 ml sono ideali per l'uso con micropipette Transferpette™ S da 10 ml. Compatibili con i sistemi Eppendorf™.
Marca: BRAND™ 702604
183.33 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA and Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND offers pipette tips for volumes from 0.1 μl to 10 ml and filter tips for volumes from 0.1 μl to 1250 μl. They are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
- Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.
- Certified Life Science Quality: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
Specifica
1 - 10 μl | |
15.65 cm | |
BUlk | |
Microliter Pipet Transferpette™ S 10 mL |
Non sterile | |
Senza DiHEMDA e oleamide | |
Bagged, 10 x 100 Tips | |
Polipropilene |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000013368 | Certificato di analisi | 31/03/2025 | 702604 |
0000013194 | Certificato di analisi | 07/02/2025 | 702604 |
0000013261 | Certificato di analisi | 20/01/2025 | 702604 |
0000013237 | Certificato di analisi | 13/01/2025 | 702604 |
0000013164 | Certificato di analisi | 29/11/2024 | 702604 |