Learn More
Integra Biosciences™ Pipettatori PipetBoy Pro
Use this pipette controller for precise and efficient serological pipetting. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettors feature integrated LED providing an optimal illumination of the area around the pipette for accurate pipetting and preventing eyestrain.
Marca:  Integra Biosciences™ 156400
Codice prodotto. 11701258
  • 631.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accurately displace liquid in the pipette by applying variable finger pressure on the pipettor triggers
  • Light as a feather, 190 grams
  • Five colors available
  • Speed can be set continuously via the thumb wheel
  • Red LED indicates when the battery needs to be charged
  • Ergonomic design, following the recommendations of hand shape ergonomics
Specifica
Specifica
Pipetta in vetro e plastica 1 - 100 ml
12 mL/sec.
Pipettatore
Bianco
PIPETBOY pro
190 g
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Integra Biosciences™ Pipettatori PipetBoy Pro > Colore: bianco