Learn More
Integra Biosciences™ Pipettatori PipetBoy Pro
Use this pipette controller for precise and efficient serological pipetting. Integra Biosciences™ PipetBoy™ Pro Pipettors feature integrated LED providing an optimal illumination of the area around the pipette for accurate pipetting and preventing eyestrain.
631.00€
Specifica
Punte compatibili Pipetta in vetro e plastica da 1 a 100 ml
Dispensing Speed 12 mL/sec.
Modello PIPETBOY pro
Tipo Pipettatore
Peso (sistema metrico) 190 g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10219874
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Integra Biosciences™
156401
Rosa
631.00€
Pezzo
11701258
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Integra Biosciences™
156400
Bianco
631.00€
Descrizione
  • Accurately displace liquid in the pipette by applying variable finger pressure on the pipettor triggers
  • Light as a feather, 190 grams
  • Five colors available
  • Speed can be set continuously via the thumb wheel
  • Red LED indicates when the battery needs to be charged
  • Ergonomic design, following the recommendations of hand shape ergonomics
Specifica
Specifica
Pipetta in vetro e plastica da 1 a 100 ml
PIPETBOY pro
190 g
12 mL/sec.
Pipettatore
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Integra Biosciences™ Pipettatori PipetBoy Pro