Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Starter Kit
GREENER_CHOICE
Increases productivity, security and comfort. PIPETMAN™ L starter kit contains three pipettes, conveniently packaged with PIPETMAN DIAMOND Tips and useful accessories.
Marca:  Gilson™ F167350
982.30 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15374765
  • 1034.00€ / 1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Three PIPETMAN L Pipettes: P20L, P200L, and P1000L with Gilson certificates
  • Two racks of certified-quality PIPETMAN DIAMOND Tips: D200 and D1000
  • Three SINGLE™ pipette holders
  • Three Plastic tip ejectors
  • One Gilson Guide to Pipetting
  • One Two-minute inspection poster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
1
Starter Kit
Blu
Pipetman L
2 to 20 μL (P20L), 20 to 200 μL (P200L), 100 to 1000 μL (P1000L)
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Gilson™ PIPETMAN™ L Starter Kit > PIPETMAN™ L Starter Kit; Volume: 2 to 20 μL P20L, 20 to 200 μL P200L, 100 to 1000 μL P1000L