Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
La Serie PIPETMAN G offre forze di pipettaggio tra le più bassse sul mercato. Grazie al nuovo design del pistone e all'utilizzo di un lubrificante di elevata qualità, le pipette PIPETMAN G consentono ore di pipettaggio senza sforzo.
793.00€ - 934.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Declaration of Conformity |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | Metal Ejector |
Product Line | Pipetman G |
Tipo | Manual Air Displacement Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Numero di canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16313186
![]() |
Gilson™
F144068 |
μ | 8 |
793.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16323186
![]() |
Gilson™
F144069 |
μ | 12 |
934.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16333186
![]() |
Gilson™
F144070 |
2 to 20 μL | 8 |
793.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16343186
![]() |
Gilson™
F144071 |
2 to 20 μL | 12 |
934.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16353186
![]() |
Gilson™
F144072 |
Da 20 a 200 μl | 8 |
793.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16363186
![]() |
Gilson™
F144073 |
Da 20 a 200 μl | 12 |
934.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16373186
![]() |
Gilson™
F144074 |
30 to 300 μL | 8 |
793.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
- PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
- Made of PVDF and stainless steel
- Offers premium durability
Specifica
Declaration of Conformity | |
Metal Ejector | |
Manual Air Displacement Pipette | |
12.87 in. |
Not Autoclavable | |
Pipetman G | |
3 Years |
Titolo del prodotto
Gilson™ PIPETMAN™ G