Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
La Serie PIPETMAN G offre forze di pipettaggio tra le più bassse sul mercato. Grazie al nuovo design del pistone e all'utilizzo di un lubrificante di elevata qualità, le pipette PIPETMAN G consentono ore di pipettaggio senza sforzo.
Marca:  Gilson™ F144071
887.30 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16343186
  • 934.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
  • PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
  • Made of PVDF and stainless steel
  • Offers premium durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Declaration of Conformity
Metal Ejector
12
Manual Air Displacement Pipette
3 Years
12.87 in.
White
Not Autoclavable
P12x20G
Pipetman G
2 to 20 μL
6.02 in.
1.5 in.