Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ G
La Serie PIPETMAN G offre forze di pipettaggio tra le più bassse sul mercato. Grazie al nuovo design del pistone e all'utilizzo di un lubrificante di elevata qualità, le pipette PIPETMAN G consentono ore di pipettaggio senza sforzo.
Marca: Gilson™ F144074
753.35 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With a redesigned piston assembly system and high quality piston grease, PIPETMAN™ G offers hours of comfortable pipetting
- PIPETMAN™ G relies on the legendary accuracy, precision, and reliability of PIPETMAN™ with improved pipetting comfort
- Made of PVDF and stainless steel
- Offers premium durability
Specifica
Declaration of Conformity | |
Metal Ejector | |
8 | |
Manual Air Displacement Pipette | |
3 Years | |
12.87 in. | |
Green |
Not Autoclavable | |
P8x300G | |
Pipetman G | |
30 to 300 μL | |
5.98 in. | |
1.54 in. |
Titolo del prodotto
Gilson™ PIPETMAN™ G > Volume: 30 to 300 μL; 8-Channel