Learn More
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 8mm diameter
Marca:  Manutan A006742
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 12831487
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
High density polyethylene chain. UV stabilised, can easily be cut to required length.
  • Length : 25m
  • Red/White
  • Diameter : 8mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Manutan Plastic chains, 25m, red/white plastic chain, 8mm diameter