Learn More
Fisherbrand™ Siringhe in PP in plastica, Luer Lock
Siringhe monouso non sterili con certificazione HPLC realizzate in polipropilene resistente ai solventi
Marca:  Fisherbrand™ 10 36 2401
53.98 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12921031
  • 69.25€ / pezzi 100
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Graduata
  • Gamma di capacità disponibili
  • Raccordi Luer Lock o Luer Slip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene
10 mL
Luer Lock
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Siringhe in PP in plastica, Luer Lock > Volume: 10mL