Learn More
Fisherbrand™ Siringhe in PP in plastica, Luer Lock
Siringhe monouso non sterili con certificazione HPLC realizzate in polipropilene resistente ai solventi
36.62€ - 86.68€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12921031
|
Fisherbrand™
10 36 2401 |
10 mL |
69.25€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12941031
|
Fisherbrand™
20 36 2402 |
20 mL |
86.68€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12901031
|
Fisherbrand™
05 36 2400 |
5 ml |
56.30€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12981021
|
Fisherbrand™
02 36 2399 |
2 mL |
36.62€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Siringa monouso in plastica
- Polipropilene
- Luer Lock
- La struttura in plastica in due parti elimina la necessità di guarnizioni dello stantuffo sintetiche o in gomma
- Non è necessario utilizzare lubrificante a base di olio o silicone nel cilindro
Specifica
Polypropylene | |
Luer Lock |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Siringhe in PP in plastica, Luer Lock