Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
32.15€ - 186.00€
Specifica
Calibro dell'ago | No Needle Included |
---|---|
Senza lattice | Yes |
Product Type | Syringe |
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | KD Scientific Syringe Pumps |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di collegamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15174194
|
KD Scientific
780850 |
1 mL | Tuberculin Luer Slip |
32.15€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15194194
|
KD Scientific
780851 |
3 mL | Luer Lock |
56.60€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15104204
|
KD Scientific
780852 |
5 mL | Luer Lock |
56.60€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15134204
|
KD Scientific
780853 |
10 mL | Luer Lock |
61.30€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15114204
|
KD Scientific
780854 |
20 mL | Luer Lock |
74.25€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15124204
|
KD Scientific
780855 |
30 mL | Luer Lock | N/A | ||||||
15154204
|
KD Scientific
780857 |
3 mL | Luer Slip |
61.30€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15164204
|
KD Scientific
780858 |
5 mL | Luer Slip |
58.05€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15174204
|
KD Scientific
780859 |
10 mL | Luer Slip |
131.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15184204
|
KD Scientific
780860 |
20 mL | Luer Slip |
130.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15194204
|
KD Scientific
780861 |
30 mL | Luer Slip | N/A | ||||||
Descrizione
- A new line of disposable plastic sterile syringes for all scientific applications
- Norm-ject syringes are the ideal solution for any situation
- Their unique two-part system is latex free and contains no silicone lubricant or rubber
Specifica
No Needle Included | |
Syringe | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Sterile |
Yes | |
Single-use | |
Yes |
Titolo del prodotto
KD Scientific Plastic Syringe