Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
Marca: KD Scientific 780853
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- KD Scientific offre una nuova linea di siringhe sterili in plastica monouso per tutte le applicazioni scientifiche
- Le siringhe Norm-ject sono la soluzione ideale per ogni situazione
- Il loro esclusivo sistema in due parti è privo di lattice e non contiene lubrificanti siliconici o gomma
Specifica
Polyethylene (Plunger) | |
Yes | |
Single-use | |
KD Scientific Syringe Pumps | |
Yes |
No Needle Included | |
Syringe | |
10 mL | |
Luer Lock | |
Sterile |
Titolo del prodotto
KD Scientific Plastic Syringe > 10cc luer lock