Learn More
Kartell™ Tappo alettato per provette monouso
Designed with flexible fins to create a snug fit.
29.50€ - 30.60€
Specifica
Product Type Finned Plug
Certificazione/Conformità CE-IVD
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 to 17 mm Tubes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11341195
Vedere i documenti
Kartell™
8830506
Yellow
29.85€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11361195
Vedere i documenti
Kartell™
8830512
Green
29.85€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11655691
Vedere i documenti
Kartell™
8830510
Red
29.85€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11615681
Vedere i documenti
Kartell™
8830500
Neutral
29.50€
pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11331195
Vedere i documenti
Kartell™
8830504
Blue
30.60€
pezzi 1000
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed with flexible fins to create a snug fit.
  • Fits tubes 15 to 17mm 
  • Available in a variety of colors for coding
Specifica
Specifica
Finned Plug
CE-IVD
Polyethylene
15 to 17 mm Tubes
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Kartell™ Tappo alettato per provette monouso