Learn More
Kartell™ Tappo alettato per provette monouso
Designed with flexible fins to create a snug fit.
Marca: Kartell™ 8830500
18.53 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Designed with flexible fins to create a snug fit.
- Neutral in color
- Disposable
- For tubes 15 to 17mm in diameter
- Finned plugs
Specifica
CE-IVD | |
Polyethylene | |
15 to 17 mm Tubes |
Finned Plug | |
Neutral |
Titolo del prodotto
Kartell™ Tappo alettato per provette monouso > Material: PE