Learn More
Eppendorf™ Plate Carriers for Buckets
Carriers designed for MTP, DWP, PCR plates. Available for high-capacity buckets and plate/tube buckets
324.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) for MTP, DWP, PCR plates
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
15748379
Vedere i documenti
Eppendorf™
5920705008
Plate Carrier for Plate/Tube Bucket 7/28 (MTP)\n2/8 (DWP)
324.00€
Pezzo
15684614
Vedere i documenti
Eppendorf™
5920729004
Plate Carrier for High-capacity Bucket 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
324.00€
Descrizione
  • Number of tubes per adapter/per rotor: 7/28(MTP)\n2/8(DWP) or 6/24 (MTP)\n2/8 (DWP)
  • Set of 2 pcs.
Specifica
Specifica
for MTP, DWP, PCR plates
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Plate Carriers for Buckets