Learn More
Lauda™ Platinum Resistance Thermometers
Made from Platinum. Lauda™ Platinum Resistance Thermometers are for use with stainless steel version Pt100 to EN 60751, with Lemo connection.
Marca:  Lauda™ ETP 009
Codice prodotto. 10261602
  • 621.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accuracy class A
  • Lemo connection
Specifica
Specifica
EN 60751
Platinum
250 mm
-200°C to +300°C
Class A
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Lauda™ Platinum Resistance Thermometers > Length Metric:250 mm