missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for UN260, Straight
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
Marca: Memmert™ UN260B29718
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
- Straight
Specifica
UN260 Oven | |
Plug-in Tube Extension | |
O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Memmert™ Plug-In Tube Extension for UN260, Straight > For Use With: UN260
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto