missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Plug-In Tube Extension for UN55, Straight
Plug-in tube extension designed for exhaust air ducting and connection by hose if necessary.
Marca: Memmert™ UN55B29718
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- Plug-in tube extension (outer diameter 60.3 mm, inner 57 mm)
- Straight
Specifica
UN55 Oven | |
Plug-in Tube Extension | |
O.D. 60.3 mm, I.D. 57 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Memmert™ Plug-In Tube Extension for UN55, Straight > For Use With: UN55
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto