Learn More
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker for Microtubes and Microplates
Accelerates in 3 seconds for fast start but also operates smoothly and quietly, this Grant Instruments™ PMHT Thermoshaker for Microtubes and Microplates is ideal for DNA extraction, enzyme reactions and cellular biology techniques.
Marca:  Grant Instruments™ PHMT-PSC32
1554.06 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15291166
  • 1875.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Combina tre strumenti in uno:
    • Termoagitatore per microprovette e micropiastre
    • Incubatore da banco compatto
    • Agitatore per microprovette e micropiastre a basse temperature o a temperatura ambiente
  • Il display LCD a 2 righe visualizza chiaramente sia i valori impostati che effettivi per temperatura, velocità e tempo di agitazione.
  • Il blocco intercambiabile per 20 o 12 microprovette assicura la flessibilità necessaria per un cambio agevole dell'applicazione.
  • Funzione di calibrazione della temperatura per compensare le differenze nel comportamento termico di provette e campioni differenti.
  • Funzionamento estremamente regolare, silenzioso e costante.
  • Include la funzione di ‘avvio’ graduale per i campioni più delicati.
  • Avvio rapido - accelerazione in 3 secondi.
  • Tipo compatto e robusto, con profilo ribassato e ingombro minimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 mm
Da +5 °C al di sopra della temperatura ambiente a 100 °C
0.2 ml e 1.5 ml
0.1°C at 37°C; 0.2°C at 60°C; 0.2°C at 100°C
130 mm
4 kg
LCD a 2 righe di 16 caratteri
250 to 1400 rpm (increments 10 rpm)
32 microprovette: 20 x 0.2 ml e 12 x 1.5 ml
Da 5°C a 100 °C
230 mm
205 mm
PHMT-PSC32
32
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ PHMT Thermoshaker for Microtubes and Microplates > Capacity: 32 microtubes 20 x 0.2mL and 12 x 1.5mL