Learn More
Quickfit™ Clip in poliacetale per giunti conici
In resina acetalica, per garantire resistenza e durata. I morsetti in resina acetalica Quickfit™ per giunti conici sono progettati per assicurare i corrispondenti accessori in vetro Quickfit™ con giunti conici.
Marca: Quickfit™ KC10
63.51 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from polyacetal for strength and rigidity. Quickfit™ Polyacetal Clamps for Conical Joints are designed to secure corresponding Quickfit™ glassware with conical joints.
- Facile attacco e stacco delle clip
- Riduce la necessità del serraggio tradizionale
- Resiste a temperature fino a 80°C
- Dimensioni con codifica a colori per una rapida identificazione
Specifica
10/conf. | |
Poliacetale | |
Dimensione giunto 10/19 |
Morsetto per giunto | |
Vetreria con giunti conici | |
Menta |